Learn More
PF-562271 besylate, MedChemExpress
Artikelnummer. p-200096977
Encompass_Preferred
Click to view available options
Menge:
5 mg
10 mg
50 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
50 Milligramm
Artikelnummer. 16490337
Marke: Medchem Express HY10458
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
MedChemExpress PF-562271 (VS-6062) besylate is a potent ATP-competitive, reversible inhibitor of FAK and Pyk2 kinase, with an IC50 of 1.5 nM and 13 nM, respectively.
PF-562271 (VS-6062) besylate is a potent ATP-competitive, reversible inhibitor of FAK and Pyk2 kinase, with an IC50 of 1.5 nM and 13 nM, respectively.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material PF-562271 besylate
CAS 939791-38-5
Farbe Off-White
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C27H26F3N7O6S2
Menge 50 mg
Synonym VS-6062 besylate
Löslichkeitsinformationen DMSO : 21.4 mg/mL (32.15 mM; Need ultrasonic and warming) ∣H2O : < 0.1 mg/mL (ultrasonic;warming;heat to 60°C) (insoluble)
SMILES CS(=O)(N(C)C1=NC=CC=C1CNC2=NC(NC3=CC4=C(NC(C4)=O)C=C3)=NC=C2C(F)(F)F)=O.O=S(C5=CC=CC=C5)(O)=O
Molekulargewicht (g/mol) 665.66
Formelmasse 665.66
Reinheit (%) 95.28%
Güte Research
Physikalische Form Solid
Zur Verwendung mit (Anwendung) Cancer-Kinase/protease
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Research purposes only
Berichtigung von Produktinhalten
Das Fisher Scientific Encompass-Programm bietet Artikel an, die nicht Teil unseres Vertriebsportfolios sind. Diese Produkte verfügen in der Regel nicht über Bilder oder detaillierte Beschreibungen. Wir sind jedoch bestrebt, Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Bitte verwenden Sie das untenstehende Formular, um uns Feedback zum Inhalt dieses Produkts zu geben.