Learn More
KARTELL PFA Bottle
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
50 mL
100 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
Beschreibung
- Bottles made of transparent fluorinated resin with high temperature and chemical resistance (-250°C to +270°C).
- Provided with leakproof closure.
- MATERIAL: PFA
Spezifikation
Kapazität (metrisch) | 50 mL |
Kapazität (angloamerikanisch) | 1.69 mL |
Farbe | Clear |
Material | PFA |
Verpackung | Bag |
Menge | 1 |
Sterilität | Non-sterile |
Zertifizierung/Konformität | None |
Closure Included | Yes |
Autoklavierbar | Autoclavable |