Learn More
Bohlender™ PFA-Schläuche
Verwenden Sie diese Schläuche für eine gasdichte Verbindungen bei der Arbeit mit aggressiven und reinen Flüssigkeiten und Gasen. Bohlender™ BOLA™ PFA-Schläuche bieten eine beinah universale chemische Beständigkeit, sind physiologisch sicher und ohne extrahierbare Stoffe.
Marke: Bohlender™ S1811-18
46.06 EUR gültig bis 2024-05-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "21638" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.10000kg
Beschreibung
- Nicht porös
- Nicht-klebende Oberfläche
- Sehr gute Gleiteigenschaften
- Sehr gute dielektrische Eigenschaften
- Flammenhemmend gemäß UL94V0
- Sauerstoffgehalt über 95
- Beständig gegen Strahlung und Wettereinflüsse
- Autoklavierbar
- Mechanische Festigkeit auch bei hohen Temperaturen
Spezifikation
FDA, USP-Klasse VI | |
6 mm | |
8 mm | |
Perfekter Schlauchleitung für aggressive und reine Flüssigkeiten oder Gase | |
1 Packung | |
46 bar |
Ja | |
PFA | |
1 mm | |
–270 bis 260 °°C | |
Transparent | |
260 °C |