Learn More
PGAM2 Rabbit anti-Human, Mouse, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
Marke:  Proteintech 25518-1-AP-150UL
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.00010kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 16874085
  • 399.00 € / 150 Mikroliter
Verfügbar ab: 21-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
Phosphoglycerate mutase (PGAM) catalyzes the reversible reaction of 3-phosphoglycerate (3-PGA) to 2-phosphoglycerate (2-PGA) in the glycolytic pathway. The PGAM is a dimeric enzyme containing, in different tissues, different proportions of a slow-migrating muscle (MM) isozyme, a fast-migrating brain (BB) isozyme, and a hybrid form (MB). PGAM2 encodes muscle-specific PGAM subunit. Mutations in this gene cause muscle phosphoglycerate mutase eficiency, also known as glycogen storage disease X.
Spezifikation
Spezifikation
PGAM2
Polyclonal
Unconjugated
PGAM2
BPG dependent PGAM 2, PGAM M, PGAM2, PGAMM, Phosphoglycerate mutase 2
Rabbit
Antigen Affinity Chromatography
RUO
5224, 56012
-20°C
Liquid
Western Blot
0.3 mg/mL
PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3
O70250, P15259
PGAM2
Peptide
150 μL
Primary
Human, Mouse