Learn More
PGS-IN-1, MedChemExpress
Artikelnummer. 16483438
Encompass_Preferred
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 mg
5 mg
10 mg
20 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
20 Milligramm
5 Milligramm
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
16483438 10 mg 10 Milligramm
16460426 20 mg 20 Milligramm
16436167 5 mg 5 Milligramm
16400799 1 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 16483438 Lieferant Medchem Express Lieferanten-Nr. HY101587
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 02-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
MedChemExpress PGS-IN-1 is a potent inhibitor of prostaglandin synthetase (PGS) with an IC50 of 0.28 μM; also inhibits 5-lipoxygenase with an IC50 of 1.05 μM.
PGS-IN-1 is a potent inhibitor of prostaglandin synthetase (PGS) with an IC50 of 0.28 μM
Spezifikation
Chemischer Name oder Material PGS-IN-1
CAS 102271-49-8
Farbe White
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C19H26O3
Menge 10 mg
Synonym KME-4
SMILES O=C1OCC/C1=C\C2=CC(C(C)(C)C)=C(O)C(C(C)(C)C)=C2
Molekulargewicht (g/mol) 302.41
Formelmasse 302.41
Reinheit (%) 99.51%
Güte Research
Physikalische Form Solid
Zur Verwendung mit (Anwendung) COVID-19-anti-virus