missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

pH 10.00 technische farbcodierte Pufferlösung bei 25 °C, Reagecon

Anwenderfreundliche, getestete, zertifizierte, NIST-rückführbare und lagerstabil, farbcodierte Pufferlösung.

Marke:  Reagecon TB100

Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg

Artikelnummer. 11414619

  • 22.05 € / 500 Milliliter
Verfügbar ab: 20-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!


Beschreibung

Beschreibung

  • pH-Puffer-Referenzstandard, pH-Puffer-Referenzmaterial
  • Zertifiziert nach der ISO 17025-akkreditierten Testmethode von Reagecon’ (INAB Ref: 264T)
  • NIST-konform.
  • Garantierte Stabilität bis zum Verfallsdatum, auch nach dem Öffnen der Flasche.
Spezifikation

Spezifikation

Blau
pH 10.00 ± 0.02 bei 25 °C
500 ml
Genauigkeit ± 0.02 pH-Einheiten
Flüssig
Doppelhalsflasche aus HDPE
Produktvorschläge

Produktvorschläge

Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Zertifikate
Sonderangebote

Sonderangebote