Learn More
pH 4.01 technische farbcodierte Pufferlösung bei 25 °C, Reagecon
Anwenderfreundliche, getestete, zertifizierte, NIST-rückführbare und lagerstabil, farbcodierte Pufferlösung.
Marke: Reagecon TB4012
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- pH-Puffer-Referenzstandard, pH-Puffer-Referenzmaterial
- Zertifiziert nach der ISO 17025-akkreditierten Testmethode von Reagecon’ (INAB Ref: 264T)
- NIST-konform.
- Garantierte Stabilität bis zum Verfallsdatum, auch nach dem Öffnen der Flasche.
Spezifikation
Rot | |
pH 4.01 ± 0.02 bei 25 °C | |
250 ml |
Genauigkeit ± 0.01 pH-Einheiten | |
Flüssig | |
Doppelhalsflasche aus HDPE |