Learn More
pH 6.80-Pufferlösung bei 25 °C, Reagecon
Getestete, zertifizierte, NIST-rückführbare und in Regalen stabile Pufferlösung.
Marke: Reagecon 1068525
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
Beschreibung
- pH-Puffer-Referenzstandard, pH-Puffer-Referenzmaterial
- Getestet und zertifiziert nach ISO17025 akkreditierter Testmethode (INAB-Ref: 264T) und NIST-konform.
- Garantierte Stabilität bis zum Verfallsdatum, auch nach dem Öffnen der Flasche.
Spezifikation
Genauigkeit ± 0.01 pH-Einheiten | |
Flüssig | |
Flasche aus HDPE GL45 |
pH 6.80 ± 0.01-pH-Einheiten bei 25 °C | |
500 ml |