missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

pH 7.00 farbcodierte Pufferlösung bei 20 °C in Beutel-in-Box, Reagecon

Anwenderfreundliche, getestete, zertifizierte, NIST-rückführbare und lagerstabil, farbcodierte Pufferlösung.

Marke:  Reagecon BPH04

Weitere Details : Netto-Gewicht : 10.10000kg

Artikelnummer. 11424629

  • 152.00 € / 10 Liter
Verfügbar ab: 18-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!


Beschreibung

Beschreibung

  • pH-Puffer-Referenzstandard, pH-Puffer-Referenzmaterial
  • Zertifiziert nach der ISO 17025-akkreditierten Testmethode von Reagecon’ (INAB Ref: 264T)
  • NIST-konform.
  • Beutel in Cubitainer-Box mit Hahn
Spezifikation

Spezifikation

Gelb
pH 7.00 ± 0.01 bei 20 °C
10 l
Genauigkeit ± 0.01 pH-Einheiten
Flüssig
Beutel-in-Box-Behälter
Produktvorschläge

Produktvorschläge

Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Zertifikate
Sonderangebote

Sonderangebote