Learn More
pH Buffer Solution, pH 12, Carl Roth™
Beschreibung
Buffer solution: pH 12.00 ±0.05 (20 °C)
Ready to use
Glycine/Caustic soda lye/Sodium chloride
Spezifikation
Spezifikation
| Schmelzpunkt | 0°C |
| Farbe | Farblos |
| pH | 12 |
| Physikalische Form | Liquid |
| Menge | 1 L |
| Lösungstyp | pH Buffer |
| Dampfdruck | 23hPa |