missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
pH Buffer Solution, pH 3, Carl Roth™
Click to view available options
Menge:
500 mL
1 L
Packungsgröße:
1 Liter
500 Milliliter
Beschreibung
- Manufactured from high purity buffer substances
- No need for time-consuming drying and weighing of reagents
- The buffer solutions are adjusted to their respective pH values by comparison with standard buffer solutions (according to DIN 19266 and based on primary reference materials of the PTB and/or NIST)
- Quick and precise calibration of measuring equipment
- Stabilised against algae and bacterial action
- Citric acid/Caustic soda lye/Sodium chloride
Spezifikation
Spezifikation
| Schmelzpunkt | 0°C |
| Farbe | Farblos |
| pH | 3 |
| Physikalische Form | Liquid |
| Menge | 500 mL |
| Lösungstyp | pH Buffer |
| Dampfdruck | 23hPa |
| Löslichkeitsinformationen | Soluble in water |
Berichtigung von Produktinhalten
Das Fisher Scientific Encompass-Programm bietet Artikel an, die nicht Teil unseres Vertriebsportfolios sind. Diese Produkte verfügen in der Regel nicht über Bilder oder detaillierte Beschreibungen. Wir sind jedoch bestrebt, Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Bitte verwenden Sie das untenstehende Formular, um uns Feedback zum Inhalt dieses Produkts zu geben.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur