Learn More
Hanna Instruments™ Hi-122-02 pH-/ORP-/Temperaturmessgerät mit Drucker
Dieses Messgerät bietet eine genaue pH-Messung und den zusätzlichen Vorteil eines integrierten Druckers. Mit einer Tausendstel-Auflösung und automatischem Temperaturausgleich ist HI-122-02 mit dem Calibration Check™ ausgestattet, das den Elektrodenzustand und die Funktion in Bezug auf die Kalibrierung bewertet.
Marke: Hanna Instruments™ HI12202
Weitere Details : Netto-Gewicht : 1.90000kg
Beschreibung
- Integrierter Drucker
- Calibration Check™ System
- 5-Punkt-Kalibrierung
- Entspricht der Norm GLP
- Durchmesser: 203 mm (8 in.)
Spezifikation
± 0,2 mV (± 699,9 mV) / ± 0,5 mV (± 999,9 mV) / ± 1 mV (± 2000 mV) | |
Automatisch, bis zu 5 Punkte mit 7 gespeicherten Werten + 2 benutzerdefinierten Puffern | |
-2°bis +16,00 °C | |
± 999,9 mV; ± 2000 mV | |
0,01/0,001 | |
Kabel 1 m (3,3 Fuß) | |
Gehäuse HI12202 | |
pH/ORP/Temperaturmessgerät | |
±2000 mV | |
0,1/1 mV | |
Automatisch oder manuell (-20,0 °C bis +120 °C) | |
0,1 °C | |
280 mm | |
84 mm | |
230 V |
± 0,01/± 0,002 | |
1,68, 4,01, 6,86, 7,01, 9,18, 10,01, 12,45 | |
LCD | |
-2 bis 16,00 | |
-20°bis +120 °C | |
BNC-Anschluss | |
12 VDC | |
± 999,9/± 2000 mV | |
0,1/1 mV | |
± 0,4 °C | |
Hi 7662-T | |
11 in. | |
3,3 in. | |
1,8 kg | |
50 Hz |