Learn More
PHA-767491 hydrochloride, MedChemExpress
Artikelnummer. 16481857
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Menge:
10 mg
50 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
50 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
16481857 50 mg 50 Milligramm
16465698 10 mg 10 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 16481857 Lieferant Medchem Express Lieferanten-Nr. HY13461A
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
MedChemExpress PHA-767491 hydrochloride is a dual Cdc7/Cdk9 inhibitor, with IC50s of 10 nM and 34 nM, respectively.
PHA-767491 hydrochloride is a dual Cdc7/Cdk9 inhibitor, with IC50s of 10 nM and 34 nM, respectively.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material PHA-767491 hydrochloride
CAS 942425-68-5
Farbe Yellow
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C12H12ClN3O
Menge 50 mg
Synonym CAY-10572 hydrochloride
Löslichkeitsinformationen H2O : 50 mg/mL (200.24 mM; Need ultrasonic) ∣DMSO : 17.33 mg/mL (69.40 mM; Need ultrasonic and warming)
SMILES O=C1C2=C(NC(C3=CC=NC=C3)=C2)CCN1.[H]Cl
Molekulargewicht (g/mol) 249.7
Formelmasse 249.7
Reinheit (%) 99.91%
Güte Research
Physikalische Form Solid
Zur Verwendung mit (Anwendung) Cancer-Kinase/protease