Learn More
Saint Gobain Life Sciences 3M SCHLAUCH PHARMED ID 1,02MM .
Verwenden Sie diesen Schlauch für Peristaltikpumpen und empfindliche Zellkulturen. Saint Gobain Performance Plastics™ PharMed™ BPT Schläuche in Nenngrößen sind weniger durchlässig für Gase und Dämpfe als Silikonschläuche und eignen sich ideal für Fermentation, Trennung, Reinigung sowie Prozessüberwachung und -steuerung.
Marke: Saint Gobain Life Sciences 070539-09F
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01800kg
Beschreibung
- Überdauert Silikonschläuche in Peristaltikpumpen um das bis zu 30-fache
- Geringe Partikelabscheidung
- Mehrfach autoklavierbar
- Widersteht wiederholter CIP- und SIP-Reinigung und -Sterilisation
- Vollständig nach ISO-Norm 10993 getestet, um den Validierungsprozess zu vereinfachen
- Entspricht der USP-Klasse VI, FDA- und NSF-Spezifikationen
- Herstellung diagnostischer Testprodukte
- Zellernte- und Medienprozess-Systeme
- Herstellung von Impfstoffen
- Bioreaktor Prozessleitungen
- Prozessfiltration und Fermentierung
- Sterile Befüllung
- Scherempfindlicher Flüssigkeitstransfer
Spezifikation
Tubing | |
Autoclavable | |
1.02 mm | |
9.8 ft. | |
Für praktisch alle Pumpenanwendungen |
ISO 10993, USP Class VI, FDA, NSF | |
0.04 in. | |
PharMed BPT | |
3 m | |
1 Packung |