Learn More
Gilson™ PharMed Verlängerungsschläuche
Artikelnummer. 10404142 Alle ansehen Gilson Produkte
Click to view available options
Innendurchmesser (metrisch):
0.5 mm
1 mm
2 mm
3.2 mm
6.4 mm
Packungsgröße:
3 Meter
Artikelnummer. 10404142
Marke: Gilson™ F1825124
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur für die Verwendung in der Pharma- und Lebensmittelindustrie
  • Silikonschläuche (Versilic™) – biologisch neutral, hemmen Zellkulturen nicht, und die Anforderungen des Europäischen Arzneibuches, biologischer Tests der USP-Klasse VI und die Biokompatibilität nach ISO 10993 sind erfüllt.
  • ISOVERSINIC™ Schläuche – besitzen eine ausgezeichnete Beständigkeit gegen starke Säuren, Oxidationsmittel sowie aromatische und chlorierte Lösungsmittel.
  • PharMed™ Schläuche – erfüllen die Anforderungen des Europäischen Arzneibuches, biologischer Tests der USP-Klasse VI und Biokompatibilität nach ISO 10993.
  • PVC (Tygon™) Schläuche – eignen sich für praktisch alle anorganischen Chemikalien, die sich im Labor finden und in korrosiven Umgebungen verwendet werden können.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Autoklavierbar Autoklavierbar
Innendurchmesser (metrisch) 3.2 mm
Material PharMed
Gesamtlänge (metrisch) 300 cm
Zur Verwendung mit Mit MF1 und MF4 Pumpenköpfen
Zur Verwendung mit (Anwendung) Pharmazie und Lebensmittel
Min. Betriebstemperatur (metrisch) -60 °C
Verpackungsmenge Je 1 x
Flussrate 77 ml/min
Gasdurchlässigkeit Niedrig
Farbe Undurchsichtig, beige
Max. Operating Temperature (Metric) 135 °C
Produkttyp Verlängerungsschläuche