Learn More
Gilson™ PharMed Verlängerungsschläuche
Nur für die Verwendung in der Pharma- und Lebensmittelindustrie
119.00 € - 197.00 €
Spezifikation
Produkttyp | Verlängerungsschläuche |
---|---|
Autoklavierbar | Ja |
Material | PharMed |
Gesamtlänge (metrisch) | 300 cm |
Zur Verwendung mit | Mit MF1 und MF4 Pumpenköpfen |
Produktcode | Marke | Innendurchmesser (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Innendurchmesser (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
10205642
|
Gilson™
F1825121 |
0.5 mm |
119.00 €
3 Meter |
Verfügbar ab: 06-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
10172852
|
Gilson™
F1825123 |
2 mm |
170.00 €
3 Meter |
Verfügbar ab: 10-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
10163572
|
Gilson™
F1825122 |
1 mm |
130.00 €
3 Meter |
Verfügbar ab: 06-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
10404142
|
Gilson™
F1825124 |
3.2 mm |
175.00 €
3 Meter |
Verfügbar ab: 06-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
12607765
|
Gilson™
F1825125 |
6.4 mm |
197.00 €
3 Meter |
Verfügbar ab: 07-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Beschreibung
- Polypropylen
Spezifikation
Verlängerungsschläuche | |
PharMed | |
Mit MF1 und MF4 Pumpenköpfen | |
–60 °C | |
Niedrig | |
135 °C |
Ja | |
300 cm | |
Pharmazie und Lebensmittel | |
Je 1 | |
Undurchsichtig, beige |