Learn More
Phe-Arg-Beta-Naphthylamid Dihydrochlorid, TRC
Artikelnummer. 30419241
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 mg
25 mg
100 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
30419241 25 mg
30425909 100 mg
30413472 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30419241 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCP99842525MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 100929-99-5
Summenformel C25H32Cl2N6O2
Molekulargewicht (g/mol) 519.47
Synonym L-Phenylalanyl-N-2-naphthalenyl-L-argininamide Dihydrochloride
IUPAC-Name (S)-2-((S)-2-Amino-3-Phenylpropanamido)-5-Guanidino-N-(Naphthalen-2-yl)Pentanamiddihydrochlorid
SMILES N[C@H](C(N[C@@H](CCCNC(N)=N)C(NC1=CC=C(C=CC=C2)C2=C1)=O)=O)CC3=CC=CC=C3.Cl.Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Phe-Arg-beta-naphthylamide Dihydrochloride
InChI-Formel InChI=1S/C25H30N6O2.2ClH/c26-21(15-17-7-2-1-3-8-17)23(32)31-22(11-6-14-29-25(27)28)24(33)30-20-13-12-18-9-4-5-10-19(18)16-20;;/h1-5,7-10,12-13,16,21-22H,6,11,14-15,26H2,(H,30,33)(H,31,32)(H4,27,28,29);2*1H/t21-,22-;;/m0../s1
Menge 25 mg
Formelmasse 518.2
Versandbedingung Raumtemperatur