Learn More
Phenanthren, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7043656
Click to view available options
Menge:
50 g
250 g
85-01-8
C14H10
178.23
MFCD00001168
YNPNZTXNASCQKK-UHFFFAOYSA-N
phenanthren, phenanthrin, phenanthracene, ravatite, phenantrin, phenanthren german, phenanthrene, pure, unii-448j8e5bst, ccris 1233, chembl46730
995
CHEBI:28851
phenanthrene
C1=CC=C2C(C=CC3=CC=CC=C23)=C1
85-01-8
C14H10
178.23
MFCD00001168
YNPNZTXNASCQKK-UHFFFAOYSA-N
phenanthren, phenanthrin, phenanthracene, ravatite, phenantrin, phenanthren german, phenanthrene, pure, unii-448j8e5bst, ccris 1233, chembl46730
995
CHEBI:28851
phenanthrene
C1=CC=C2C(C=CC3=CC=CC=C23)=C1
Phenanthrene is generally used for dye production, synthetic resin, preservative. It is also used in agrochemical and pharmaceutical intermediates.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Phenanthren wird allgemein zur Herstellung von Farbstoffen, Kunstharzen und Konservierungsmitteln verwendet. Wird auch in agrochemischen und pharmazeutischen Zwischenprodukten genutzt.
Löslichkeit
Löslich in Ether, Benzol, Chloroform, Toluol. Unlöslich in Wasser.
Hinweise
Lichtempfindlich. Handhabung und Lagerung unter Inertgas. Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material Phenanthrene
Schmelzpunkt 97°C to 101°C
Dichte 1.179
Siedepunkt 340°C
Flammpunkt 171°C (339°F)
Menge 50 g
UN-Nummer UN3077
Beilstein 1905428
Merck Index 14,7212
Löslichkeitsinformationen Soluble in Ether,Benzene,Chloroform,Toluene. Insoluble in water.
Formelmasse 178.23
Reinheit (%) 98%