Learn More
Phenazin-Ethosulfat, TRC
Artikelnummer. 30425864
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
500 mg
1 g
Packungsgröße:
250 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30425864 1 g -
30420737 500 mg -
30425610 250 mg 250 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30425864 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCP2953781G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 10510-77-7
Summenformel C14H13N2 .C2H5O4S
Molekulargewicht (g/mol) 334.4
Synonym N-Ethylphenazinium Ethyl Sulfate, N-Ethylphenazonium Ethyl Sulfate, NSC 402863
IUPAC-Name (E)-3-(2,5-Dimethylanilino)-1-phenylprop-2-en-1-one
SMILES Cc1ccc(C)c(N\C=C\C(=O)c2ccccc2)c1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Phenazine Ethosulfate
Menge 1 g
InChI-Formel InChI=1S/C17H17NO/c1-13-8-9-14(2)16(12-13)18-11-10-17(19)15-6-4-3-5-7-15/h3-12,18H,1-2H3/b11-10+
Formelmasse 251.131