Learn More
Phenazopyridine hydrochloride, MedChemExpress
Click to view available options
Menge:
100 mg
Packungsgröße:
100 Milligramm
Beschreibung
Phenazopyridine hydrochloride is a chemical, which has a local analgesic effect, often used to alleviate the pain, irritation, discomfort, or urgency caused by urinary tract infections, surgery, or injury to the urinary tract.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Phenazopyridine hydrochloride |
| CAS | 136-40-3 |
| Farbe | Red |
| Hinweise zur Reinheitsqualität | Research |
| Summenformel | C11H12ClN5 |
| Menge | 100 mg |
| Löslichkeitsinformationen | DMSO : 25 mg/mL (100.12 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : 1 mg/mL (4.00 mM; ultrasonic and warming and heat to 60°C) |
| SMILES | NC1=NC(N)=CC=C1/N=N/C2=CC=CC=C2.[H]Cl |
| Molekulargewicht (g/mol) | 249.7 |
| Formelmasse | 249.7 |
| Mehr anzeigen |
Research purposes only
Berichtigung von Produktinhalten
Das Fisher Scientific Encompass-Programm bietet Artikel an, die nicht Teil unseres Vertriebsportfolios sind. Diese Produkte verfügen in der Regel nicht über Bilder oder detaillierte Beschreibungen. Wir sind jedoch bestrebt, Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Bitte verwenden Sie das untenstehende Formular, um uns Feedback zum Inhalt dieses Produkts zu geben.