Learn More
Phenetol, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11402897
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 mL
500 mL
2500 mL
Packungsgröße:
100 Milliliter
2500 Milliliter
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11402897 100 mL 100 Milliliter
11412897 500 mL -
11422897 2500 mL 2500 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11402897 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A15501.AE
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
CAS: 103-73-1 | C8H10O | 122.167 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 103-73-1
Summenformel C8H10O
Molekulargewicht (g/mol) 122.167
MDL-Nummer MFCD00009090
InChI-Schlüssel DLRJIFUOBPOJNS-UHFFFAOYSA-N
Synonym phenetole, benzene, ethoxy, ethyl phenyl ether, phenetol, phenyl ethyl ether, phenoxyethane, a phenoxyethane, ether, ethyl phenyl, unii-rb8lu2c57f
PubChem CID 7674
ChEBI CHEBI:67129
IUPAC-Name Ethoxybenzol
SMILES CCOC1=CC=CC=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Phenetole
Schmelzpunkt -30°C
Dichte 0.967
Siedepunkt 169°C to 170°C
Flammpunkt 57°C (134°F)
Geruch Aromatic
Brechungsindex 1.507
Menge 100 mL
UN-Nummer UN3271
Beilstein 636270
Merck Index 14,7229
Formelmasse 122.17
Reinheit (%) ≥98%