Learn More
Phenetol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10402801 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 mL
250 mL
500 mL
2.5 L
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
100 Milliliter
2.50 Liter
250 Milliliter
500 Milliliter
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10402801 100 mL Glasflasche 100 Milliliter
10617362 250 mL Glasflasche 250 Milliliter
10042920 500 mL Glasflasche 500 Milliliter
10176773 2.5 L Glasflasche 2.50 Liter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 10402801 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 221491000
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 21-09-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 103-73-1 | C8H10O | 122.17 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 103-73-1
Summenformel C8H10O
Molekulargewicht (g/mol) 122.17
MDL-Nummer MFCD00009090
InChI-Schlüssel DLRJIFUOBPOJNS-UHFFFAOYSA-N
Synonym phenetole, benzene, ethoxy, ethyl phenyl ether, phenetol, phenyl ethyl ether, phenoxyethane, a phenoxyethane, ether, ethyl phenyl, unii-rb8lu2c57f
PubChem CID 7674
ChEBI CHEBI:67129
IUPAC-Name Ethoxybenzol
SMILES CCOC1=CC=CC=C1
Specifications
Chemischer Name oder Material Phenetole
Namenshinweis 99%
Schmelzpunkt -30.0°C
Farbe Farblos bis hellgelb
Dichte 0.9600g/mL
Siedepunkt 169.0°C to 170.0°C
Flammpunkt 57°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 98% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel C6H5OC2H5
Brechungsindex 1.5055 to 1.5075
Menge 100 mL
Beilstein 06, 140
Merck Index 15, 7343
Relative Dichte 0.96
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: practically insoluble. Other solubilities: soluble in alcohol, ether and carbon tetrachloride
Formelmasse 122.17
Reinheit (%) 98+%
Physikalische Form Flüssigkeit
Show More Show Less
compliance-icons
Product Identifier
  • Phenetole
Signal Word
  • Achtung
Hazard Category
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 3
Hazard Statement
  • H226-Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
Precautionary Statement
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen.