Learn More
Phenetol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-180915 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
100 mL
250 mL
500 mL
2.5 L
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
100 Milliliter
2.50 Liter
250 Milliliter
500 Milliliter
Artikelnummer. 10402801
Marke: Thermo Scientific Acros 221491000
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 103-73-1 | C8H10O | 122.17 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 103-73-1
Summenformel C8H10O
Molekulargewicht (g/mol) 122.17
MDL-Nummer MFCD00009090
InChI-Schlüssel DLRJIFUOBPOJNS-UHFFFAOYSA-N
Synonym phenetole, benzene, ethoxy, ethyl phenyl ether, phenetol, phenyl ethyl ether, phenoxyethane, a phenoxyethane, ether, ethyl phenyl, unii-rb8lu2c57f
PubChem CID 7674
ChEBI CHEBI:67129
IUPAC-Name Ethoxybenzol
SMILES CCOC1=CC=CC=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Phenetole
Namenshinweis 99%
Schmelzpunkt -30.0°C
Farbe Farblos bis hellgelb
Dichte 0.9600g/mL
Siedepunkt 169.0°C to 170.0°C
Flammpunkt 57°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 98% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel C6H5OC2H5
Brechungsindex 1.5055 to 1.5075
Menge 100 mL
Beilstein 06, 140
Merck Index 15, 7343
Relative Dichte 0.96
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: practically insoluble. Other solubilities: soluble in alcohol, ether and carbon tetrachloride
Formelmasse 122.17
Reinheit (%) 98+%
Physikalische Form Flüssigkeit
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Phenetole
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H226-Flüssigkeit und Dampf entzündbar.