missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Phenformin hydrochloride, MedChemExpress

Artikelnummer. 16489587
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
16489587 5 g 5 Gramm
16471609 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 16489587 Lieferant Medchem Express Lieferanten-Nr. HY16397A

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

MedChemExpress Phenformin hydrochloride is an anti-diabetic drug from the biguanide class, can activate AMPK activity.

Phenformin hydrochloride is an anti-diabetic drug from the biguanide class, can activate AMPK activity.

Spezifikation

Chemischer Name oder Material Phenformin hydrochloride
Physikalische Form Powder
CAS 834-28-6
Farbe White
Menge 5 g
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C10H16ClN5
Zur Verwendung mit (Anwendung) Cancer-Kinase/protease
Synonym Phenethylbiguanide hydrochloride
Löslichkeitsinformationen H2O : 12.5 mg/mL (51.71 mM; Need ultrasonic) ∣DMSO : 1 mg/mL (4.14 mM; ultrasonic and adjust pH to 2 with 1M HCl) ∣Ethanol : < 1 mg/mL (insoluble) ∣DMF : < 1 mg/mL (insoluble)
SMILES NC(NC(NCCC1=CC=CC=C1)=N)=N.Cl
Molekulargewicht (g/mol) 241.72
Formelmasse 241.72
Reinheit (%) 98.0%
Güte Research
Mehr anzeigen Weniger anzeigen

Research purposes only

Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.