Learn More
Phenol (kristallisiert), Fisher BioReagents
Artikelnummer. 10698973
Change view
Click to view available options
:
Amber Glass/Poison Pack; 100g
Artikelnummer.
10698973 Amber Glass/Poison Pack; 100g
1 options
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 10698973
Marke: Fisher BioReagents BP226100
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Phenol wird in der Nukleinsäureaufreinigung verwendet.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Phenol
CAS 108-95-2
Schmelzpunkt 39°C
Farbe Farblos
Dichte 1.070g/cm³
pH 4 to 5
Siedepunkt 182°C
Prozentgehaltsbereich ≥99.0 %
Verpackung Braunglas/Giftpaket
Summenformel C6H6O
Strukturformel C6H5OH
MDL-Nummer MFCD00002143
Menge 100 g
Merck Index 15, 7354
Synonym carbolic acid, hydroxybenzene, phenic acid, phenylic acid, oxybenzene, benzenol, phenyl hydrate, monophenol, phenyl hydroxide, phenylic alcohol
InChI-Schlüssel ISWSIDIOOBJBQZ-UHFFFAOYSA-N
SMILES OC1=CC=CC=C1
IUPAC-Name Phenol
Molekulargewicht (g/mol) 94.11
PubChem CID 996
ChEBI CHEBI:15882
Viskosität 3.437 mPa/s (50°C)
Formelmasse 94.11
Dampfdruck 0.4mbar at 20°C
Reinheit (%) ≥99.0%
Physikalische Form Solid
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Phenol
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 3
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 2
  • Keimzellmutagenität Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
  • H341-Kann vermutlich genetische Defekte verursachen.
  • H373-Kann die Organe schädigen.
  • H411-Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
  • H311-Giftig bei Hautkontakt.
  • H331-Giftig bei Einatmen.
  • H301-Giftig bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.