Learn More
Phenol, gelöste Kristalle, 99+ %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11442418
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
2500 g
Packungsgröße:
2500 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11442418 2500 g 2500 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 11442418 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A15760.0E
Black Friday beginnt hier
Verwenden Sie den Aktionscode 27984
View all promotions
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Add to basket
missing translation for 'validMainframeMsg'
Phenol wird als Vorläufer für Cyclohexanon, Kunststoffe, nichtionische Detergenzien und pharmazeutische Arzneimittel wie Aspirin verwendet. Dient als Anästhetikum in Chloraseptic. Reagiert mit Aceton zu Bisphenol-A, das bei der Synthese von Polycarbonaten und Epoxidharzen verwendet wird. Wird außerdem bei der Herstellung von synthetischen Harzen, Farbstoffen, Pharmazeutika, synthetischen Gerbstoffen, Parfümen, Schmierölen und Lösungsmitteln verwendet. In der Molekularbiologie wird es bei der Gewinnung von Nukleinsäure aus Geweben mittels Flüssig-Flüssig-Extraktion mit Phenol und Chloroform eingesetzt. Ist ein aktiver Bestandteil von Abbeizmitteln, die zur Entfernung von Epoxid und Polyurethan verwendet werden. Wird auch bei der Herstellung von Kosmetika sowie Präparaten zur Haarfärbung und Hautaufhellung verwendet. In der Medizin ist es in Sprayform gegen Halsschmerzen nützlich.
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Anwendungen
Phenol wird als Vorläufer für Cyclohexanon, Kunststoffe, nichtionische Detergenzien und pharmazeutische Arzneimittel wie Aspirin verwendet.Es dient als Anästhetikum in Chloraseptic.Es reagiert mit Aceton zu Bisphenol-A, das bei der Synthese von Polycarbonaten und Epoxidharzen verwendet wird.Es wird außerdem bei der Herstellung von synthetischen Harzen, Farbstoffen, Pharmazeutika, synthetischen Gerbstoffen, Parfums, Schmierölen und Lösungsmitteln verwendet.In der Molekularbiologie wird es bei der Extraktion von Nukleinsäure aus Geweben mittels Flüssig-Flüssig-Extraktion mit Phenol und Chloroform eingesetzt.Es ist ein aktiver Bestandteil von Abbeizmitteln, das für die Entfernung von Epoxid und Polyurethan verwendet wird.Es wird auch bei der Herstellung von Kosmetika sowie Präparaten zur Haarfärbung und Hautaufhellung verwendet.Im Bereich der Medizin kann es als Spray bei Halsschmerzen helfen.
Löslichkeit
Löslich in Wasser, Alkohol, Chloroform, Ether, Benzol, Glycerin, Aceton, Kohlenstoffdisulfid und wässrigen Alkalihydroxiden.
Anmerkungen
Luft- und lichtempfindlich.Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten.Unverträglich mit starken Oxidationsmitteln, starken Basen und starken Säuren.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Chemischer Name oder Material Phenol
Namenshinweis detached crystals
CAS 108-95-2
Schmelzpunkt 40°C to 43°C
Dichte 1.071
Siedepunkt 181°C
Flammpunkt 79°C
Geruch Sweet
Summenformel C6H6O
MDL-Nummer MFCD00002143
Menge 2500 g
UN-Nummer UN1671
Beilstein 969616
Empfindlichkeit Air and light sensitive
Merck Index 14,7241
Synonym carbolic acid, hydroxybenzene, phenic acid, phenylic acid, oxybenzene
Löslichkeitsinformationen Soluble aq. soln.,alcohol,chloroform,ether,benzene,glycerol,acetone,carbon disulfide and aqueous alkali hydroxides.
InChI-Schlüssel ISWSIDIOOBJBQZ-UHFFFAOYSA-N
SMILES C1=CC=C(C=C1)O
IUPAC-Name Phenol
Molekulargewicht (g/mol) 94.113
PubChem CID 996
ChEBI CHEBI:15882
Formelmasse 94.11
Reinheit (%) ≥99%
Show More Show Less
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • Phenol
Signal Word
  • Gefahr
Hazard Category
  • Akute Toxizität Kategorie 3
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Keimzellmutagenität Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 2
Hazard Statement
  • H301-Giftig bei Verschlucken.
  • H311-Giftig bei Hautkontakt.
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H331-Giftig bei Einatmen.
  • H341-Kann vermutlich genetische Defekte verursachen.
  • H373-Kann die Organe schädigen.
Precautionary Statement
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Contain: Phenol