Learn More
Phenol, lose Kristalle, AR-zertifiziert für Analysen, erfüllt die analytischen Spezifikationen gemäß europäischer Pharmakopöe, BP, USP, Fisher Chemical™
Artikelnummer. 10345810 Alle ansehen Fisher Chemical Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
500 g
1 kg
2 kg
Packungsgröße:
1 Kilogramm
2 Kilogramm
500 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
10345810 2 kg 2 Kilogramm
10734381 500 g 500 Gramm
10569380 1 kg 1 Kilogramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 10345810 Lieferant Fisher Chemical Lieferanten-Nr. P/2360/61
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 05-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
C6H6O, CAS-Nr. 108-95-2, Oxybenzol, Hydroxybenzol, Carbolsäure, Phenylhydroxid, Monophenol, Phenylhydrat, Phenolsäure, Phenylalkohol, Benzolol, 1 kg, 182 °C, CHEBI:15882, farblos bis weiß, 94,11 g/mol, ISWSIDIOOBJBQZ-UHFFFAOYSA-N, 39 °C, 2143, 94,113 | CAS: 108-95-2 | C6H6O | 94,11 g/mol
C6H6O, CAS-Nummer-108-95-2, Oxybenzol, Hydroxybenzol, Karbolsäure, Phenylhydroxid, Monophenol, Phenylhydrat, Phensäure, Phenylsäure, Phenylalkohol, Benzenol, 1 kg, 182 °C, CHEBI:15882, farblos bis weiß, 94,11 g/mol, ISWSIDIOOBJBQZ-UHFFFAOYSA-N, 39 °C, 2143, 94.113
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 108-95-2
Summenformel C6H6O
Molekulargewicht (g/mol) 94.11
MDL-Nummer MFCD00002143
InChI-Schlüssel ISWSIDIOOBJBQZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym carbolic acid, hydroxybenzene, phenic acid, phenylic acid, oxybenzene, benzenol, phenyl hydrate, monophenol, phenyl hydroxide, phenylic alcohol
PubChem CID 996
ChEBI CHEBI:15882
IUPAC-Name Phenol
SMILES OC1=CC=CC=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Phenol Detached Crystals
Schmelzpunkt 39 °C
Farbe Farblos bis Weiß
pH 6
Siedepunkt 182 °C
Verpackung Kunststoffpulverbehälter
Menge 2 kg
Viskosität 3,437 mPaS (50 °C)
Formelmasse 94,11 g/mol
Dampfdruck 0,4 mbar bei 20 °C
Physikalische Form Kristalliner Feststoff
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Phenol
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 3
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Keimzellmutagenität Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 2
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 2
Gefahrenhinweis
  • H301-Giftig bei Verschlucken.
  • H311-Giftig bei Hautkontakt.
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
  • H331-Giftig bei Einatmen.
  • H341-Kann vermutlich genetische Defekte verursachen.
  • H373-Kann die Organe schädigen.
  • H411-Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.