Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Phenol |
| Namenshinweis | Fused |
| CAS | 108-95-2 |
| Flammpunkt | 79.00 °C |
| Verpackung | Bernsteinfarbene Enghalsflasche mit PVC-Beschichtung |
| Summenformel | C6H6O |
| MDL-Nummer | MFCD00002143 |
| Menge | 2 kg |
| Relative Dichte | 1 l = 1.06 kg |
| Synonym | Karbolsäure, Hydroxybenzol, Phensäure, Phenylsäure, Oxybenzol, Phenylhydrat, Phenylhydroxid, Phenylalkohol, phenyl hydroxide, phenylic alcohol |
| Mehr anzeigen |
Sicherheit und Handhabung
Signalwort
- Gefahr
- Akute Toxizität Kategorie 3
- Keimzellmutagenität Kategorie 2
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 2
- H301-Giftig bei Verschlucken.
- H311-Giftig bei Hautkontakt.
- H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
- H331-Giftig bei Einatmen.
- H341-Kann vermutlich genetische Defekte verursachen.
- H373-Kann die Organe schädigen.
- P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P301+P310-BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen/
- P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P405-Unter Verschluss aufbewahren.