Learn More
Phenol, MP Biomedicals™
Artikelnummer. 11444966 Alle ansehen MP Biomedicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
500 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
11444966 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 11444966 Lieferant MP Biomedicals Lieferanten-Nr. 04818048
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 21-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Phenol, hochrein, weiß, fest
  • Phenol eignet sich zur Extraktion von viraler, Plasmid- und Phagen-DNA sowie zur Solubilisierung und Dissoziation von Proteinen.
  • Es wird als allgemeines Desinfektionsmittel, entweder in Lösung oder gemischt mit gelöschtem Kalk usw., für Toiletten, Ställe, Klärgruben, Fußböden, Abflüsse usw. verwendet; zur Herstellung von farblosen oder hellfarbigen Kunstharzen, vielen medizinischen und industriellen organischen Verbindungen und Farbstoffen; als Reagenz in der chemischen Analyse.
  • Wässrige Lösungen werden als topisches Anästhetikum, topisches Antiseptikum und topisches Antipruritikum verwendet. Phenol wird bei DNA-Extraktionen zur Entfernung von Proteinen verwendet.
Spezifikation
CAS 108-95-2
Schmelzpunkt 182 °C (Literatur)
Farbe Weiß
Dichte 1,071 g/ml bei 25 °C (Lit.)
Siedepunkt 182 °C (Literatur)
Flammpunkt 174,2 °F/79 °C (Lit.)
Hinweise zum Prozentgehalt Ultra Puregrade
Summenformel C6H6O
MDL-Nummer MFCD00002143
Menge 500 g
UN-Nummer r
Beilstein 969616
Rückstand nach Verdampfung <0.05%
Synonym Hydroxybenzene, Carbolic acid, Phenic acid, Phenylic acid
Löslichkeitsinformationen Löslich in wässriger Lösung (5 % – klare, farblose Lösung).
InChI-Schlüssel ISWSIDIOOBJBQZ-UHFFFAOYSA-N
SMILES OC1=CC=CC=C1
IUPAC-Name Phenol
Molekulargewicht (g/mol) 94.11
Dampfdichte 3.24 (vs. Luft) (Lit.)
Dampfdruck 0,09 psi (55 °C); 0,36 mmHg (20 °C)(Lit.)
Reinheit (%) 0.999
Physikalische Form Fest