Learn More
Phenothiazine, 98%, BLD Pharm™
Artikelnummer. 31333708
Encompass_Preferred
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
31333708 100 g
31325655 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 31333708 Lieferant BLD Pharm Lieferanten-Nr. BD147488100g
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 25-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Phenothiazine
CAS 92-84-2
Summenformel C12H9NS
MDL-Nummer MFCD00005015
Menge 100 g
SMILES C12=CC=CC=C1NC3=C(C=CC=C3)S2
Molekulargewicht (g/mol) 199.27
Reinheit (%) 98%