Learn More
Phenoxyacetonitril, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11444014
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11444014 25 g 25 Gramm
11434014 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 11444014 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A11981.14
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 3598-14-9
Summenformel C8H7NO
Molekulargewicht (g/mol) 133.15
MDL-Nummer MFCD00052017
InChI-Schlüssel VLLSCJFPVSQXDM-UHFFFAOYSA-N
Synonym phenoxyacetonitrile, acetonitrile, phenoxy, 2-phenoxyethanenitrile, phenoxy-acetonitrile, 2-phenoxy-acetonitrile, acmc-1ajch, acetonitrile,2-phenoxy
PubChem CID 241641
IUPAC-Name 2-phenoxyacetonitrile
SMILES N#CCOC1=CC=CC=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Phenoxyacetonitrile
Dichte 1.09
Siedepunkt 76°C to 78°C (0.05 mmHg)
Brechungsindex 1.525
Menge 25 g
UN-Nummer UN3276
Beilstein 2206192
Formelmasse 133.15
Reinheit (%) 98%