Learn More
Phenoxybenzamin-Hydrochlorid, TRC
Artikelnummer. 30416754
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
50 mg
1 g
10 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
30416754 50 mg
30414137 10 g
30415358 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 30416754 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCP22799050MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 63-92-3
Summenformel C18 H22 Cl N O . Cl H
Molekulargewicht (g/mol) 340.29
Synonym Benzenemethanamine, N-(2-chloroethyl)-N-(1-methyl-2-phenoxyethyl)-, hydrochloride, Benzylamine, N-(2-chloroethyl)-N-(1-methyl-2-phenoxyethyl)-, hydrochloride, 2-(N-Benzyl-2-chloroethylamino)-1-phenoxypropane hydrochloride, Dibenzylin, Dibenzyline chloride, Dibenzyline hydrochloride, Dibenzyran, N-(2-Chloroethyl)-N-(1-methyl-2-phenoxyethyl)benzylamine, hydrochloride, N-2-Phenoxyisopropyl-N-benzyl-β-chloroethylamine hydrochloride, NSC 37448, Phenoxybenzamine chloride, Phenoxybenzamine hydrochloride
IUPAC-Name N-Benzyl-N-(2-Chlorethyl)-1-phenoxypropan-2-amin; Hydrochlorid
SMILES Cl.CC(COc1ccccc1)N(CCCl)Cc2ccccc2
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Phenoxybenzamine Hydrochloride
Menge 50 mg
InChI-Formel InChI=1S/C18H22ClNO.ClH/c1-16(15-21-18-10-6-3-7-11-18)20(13-12-19)14-17-8-4-2-5-9-17;/h2-11,16H,12-15H2,1H3;1H
Formelmasse 339.1157