Learn More
Phenyl 2-bromoacetate, 97%, BLD Pharm™
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Phenyl 2-bromoacetate |
| CAS | 620-72-4 |
| Summenformel | C8H7BrO2 |
| MDL-Nummer | MFCD00192391 |
| Menge | 25 g |
| SMILES | O=C(OC1=CC=CC=C1)CBr |
| Molekulargewicht (g/mol) | 215.04 |
| Reinheit (%) | 97% |