Learn More
Phenyl[2-Phenylthio)Phenyl]Carbamat, TRC
Artikelnummer. 30427052
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
500 mg
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
30427052 500 mg
30425713 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30427052 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCP335965500MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 09-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 111974-73-3
Summenformel C19 H15 N O2 S
Molekulargewicht (g/mol) 321.39
Synonym Carbamic acid, N-[2-(phenylthio)phenyl]-, phenyl ester, Carbamic acid, [2-(phenylthio)phenyl]-, phenyl ester (9CI), Phenyl [2-(phenylthio)phenyl]carbamate, Phenyl N-[(2-Phenylsulfanyl)phenyl]carbamate, N-[2-(Phenylthio)phenyl]carbamic Acid Phenyl Ester
IUPAC-Name Phenyl N-(2-Phenylsulfanylphenyl)carbamat
SMILES O=C(Nc1ccccc1Sc2ccccc2)Oc3ccccc3
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Phenyl[(2-phenylthio)phenyl]carbamate
Menge 500 mg
InChI-Formel InChI=1S/C19H15NO2S/c21-19(22-15-9-3-1-4-10-15)20-17-13-7-8-14-18(17)23-16-11-5-2-6-12-16/h1-14H,(H,20,21)
Formelmasse 321.0823