Learn More
Phenylacetat, TRC
Artikelnummer. 30012151
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
50 g
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
50 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30012151 5 g 5 Gramm
30006126 25 g 25 Gramm
30005259 50 g 50 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30012151 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCP3191505G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 02-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 122-79-2
Summenformel C8 H8 O2
Molekulargewicht (g/mol) 136.15
Synonym (Acetyloxy)benzene, Acetoxybenzene, NSC 27795, Phenol acetate, Phenyl acetate
IUPAC-Name Phenylacetat
SMILES CC(=O)Oc1ccccc1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Acetic acid-phenyl ester
Menge 5 g
InChI-Formel InChI=1S/C8H8O2/c1-7(9)10-8-5-3-2-4-6-8/h2-6H,1H3
Formelmasse 136.0524