Learn More
Phenylacrylat, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11382637
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11382637 25 g 25 Gramm
11372637 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11382637 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. L11819.14
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 937-41-7 | C9H8O2 | 148.161 g/mol
Phenyl acrylate reacts with benzaldehyde to produce 2-(hydroxy-phenyl-methyl)-acrylic acid phenyl ester.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Phenylacrylat reagiert mit Benzaldehyd zur Erzeugung von 2-(Hydroxy-Phenyl-Methyl)-Acrylsäurephenylester.
Löslichkeit
Unlöslich in Wasser.
Hinweise
Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln. Bei 4 °C lagern. Behälter dicht verschlossen halten. Kühl und trocken in einem gut versiegelten Behälter lagern.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 937-41-7
Summenformel C9H8O2
Molekulargewicht (g/mol) 148.161
MDL-Nummer MFCD00048145
InChI-Schlüssel WRAQQYDMVSCOTE-UHFFFAOYSA-N
Synonym phenyl acrylate, phenylacrylate, 2-propenoic acid, phenyl ester, phenol acrylate, phenyl-acrylate, acrylic acid phenyl ester, phenyl acrylate 5g, 2-propenoic acid,phenyl ester, acrylic acid phenyl ester, stabilized with bht
PubChem CID 61242
IUPAC-Name Phenylprop-2-enoat
SMILES C=CC(=O)OC1=CC=CC=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Phenyl acrylate
Dichte 1.076
Siedepunkt 89°C to 90°C (12 mmHg)
Brechungsindex 1.521
Menge 25 g
UN-Nummer UN3082
Beilstein 2041124
Löslichkeitsinformationen Insoluble in water.
Formelmasse 148.16
Reinheit (%) 97%