Learn More
Bromessigsäurephenylester, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15416938
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
50 g
Packungsgröße:
5 Gramm
50 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15416938 50 g 50 Gramm
15406938 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15416938 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H60464.18
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 23-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 620-72-4 | C8H7BrO2 | 215.046 g/mol
Phenyl bromoacetate may be employed as alkylation reagent in the preparation of 2-(phenoxycarbonyl)methyl triazoles. It may be used in the synthesis of the A-ring of cylindrospermopsin and in the synthesis of 2-{2-[1-(4-hydroxy-6-methyl-2-oxo-2H-pyran-3-yl)ethylidene]hydrazinyl}-1,3-thiazolidin-4-one3, 2-{2-[1-(4-hydroxy-6-methyl-2-oxo-2H-pyran-3-yl)ethylidene]hydrazinyl}-3-methyl-1,3-thiazolidin-4-one3, 3-ethyl-2-{2-[1-(4-hydroxy-6-methyl-2-oxo-2H-pyran-3-yl)ethylidene]hydrazinyl}-1,3-thiazolidin-4-one3 and 2-{2-[1-(4-hydroxy-6-methyl-2-oxo-2H-pyran-3-yl)ethylidene] hydrazinyl}-3-phenyl-1,3-thiazolidin-4-one3.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Phenyl-Bromacetat kann als Alkylierungsreagenz bei der Herstellung von 2-(Phenoxycarbonyl)Methyltriazolen verwendet werden. Kann verwendet werden bei der Synthese des A-Rings von Cylindrospermopsin und bei der Synthese von 2-{2-[1-(4-hydroxy-6-methyl-2-oxo-2H-pyran-3-yl)ethylidene]hydrazinyl}-1,3-thiazolidin-4-one3, 2-{2-[1-(4-hydroxy-6-methyl-2-oxo-2H-pyran-3-yl)ethylidene]hydrazinyl}-3-methyl-1,3-thiazolidin-4-one3, 3-ethyl-2-{2-[1-(4-hydroxy-6-methyl-2-oxo-2H-pyran-3-yl)ethylidene]hydrazinyl}-1,3-thiazolidin-4-one3 and 2-{2-[1-(4-hydroxy-6-methyl-2-oxo-2H-pyran-3-yl)ethylidene] hydrazinyl}-3-phenyl-1,3-thiazolidin-4-one3.
Löslichkeit
Löslich in Ethanol und Äther, unlöslich in Wasser.
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Unter inertem Gas lagern.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 620-72-4
Summenformel C8H7BrO2
Molekulargewicht (g/mol) 215.046
MDL-Nummer MFCD00192391
InChI-Schlüssel UEWYUCGVQMZMGY-UHFFFAOYSA-N
Synonym phenyl bromoacetate, acetic acid, bromo-, phenyl ester, bromoacetic acid phenyl ester, bromoacetic acid, phenyl ester, phenylbromessigester, phenyl bromoacetate #, acmc-209mzb, phenyl 2-bromanylethanoate, ksc352o8b
PubChem CID 564919
IUPAC-Name Phenyl2-Bromacetat
SMILES C1=CC=C(C=C1)OC(=O)CBr
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Phenyl bromoacetate
Schmelzpunkt 31°C to 33°C
Dichte 1.508
Siedepunkt 134°C
Flammpunkt 113°C (235°F)
Strukturformel BrCH2CO2C6H5
Menge 50 g
Löslichkeitsinformationen Soluble in ethanol and ether,insoluble in water.
Formelmasse 215.04
Reinheit (%) 98%