Learn More
Phenylchloroformin, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Product Code. 11444040
Change view
Click to view available options
Menge:
100 g
250 g
500 g
1000 g
Unit Size:
100 Gramm
1000 Gramm
250 Gramm
500 Gramm
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Menge Unit Size
11444040 100 g 100 Gramm
11450443 250 g 250 Gramm
11458680 500 g 500 Gramm
11440443 1000 g 1000 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Product Code. 11444040 Supplier Thermo Scientific Alfa Aesar Supplier No. A12618.22
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Add to basket
missing translation for 'validMainframeMsg'
Regulatorischer Hinweis: Für den Erwerb von Giften gemäß §35 Chemikaliengesetz 1996 (ChemG 1996) durch Betriebe und sonstige berufsmäßige Verwenderinnen/Verwender wird eine Giftbezugsbescheinigung benötigt.
CAS: 1885-14-9 | C7H5ClO2 | 156.57 g/mol
Phenyl chloroformate is used in the synthesis of poly(2-(phenoxycarbonyloxy)ethyl methacrylate) and phenyl-(4-vinylphenyl) carbonate. It acts as a precursor of phenyl mixed anhydrides which are used in peptide coupling reactions. It serves as a dehydrating reagent for the conversion of primary amides to nitriles and an intermediate in the synthesis of pharmaceuticals and carbamates.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Chlorameisensäurephenylester wird bei der Synthese von Poly(2-(phenoxycarbonyloxy)ethylmethacrylat) und Phenyl-(4-vinylphenyl)carbonat verwendet. Dient als Vorläufer von Phenyl-Mischanhydriden, die bei Peptidkupplungsreaktionen verwendet werden. Dient als wasserentziehendes Reagenz bei der Umwandlung von Primäramiden in Nitrile und als Zwischenprodukt bei der Synthese von Pharmazeutika und Carbamaten.
Löslichkeit
Mischbar mit N,N-Dimethylformamid.
Hinweise
Kühl lagern. Feuchtigkeitsempfindlich. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Nicht kompatibel mit Basen, Alkoholen und Aminen. Hydrolysiert in Wasser.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1885-14-9
Summenformel C7H5ClO2
Molekulargewicht (g/mol) 156.57
MDL-Nummer MFCD00000637
InChI-Schlüssel AHWALFGBDFAJAI-UHFFFAOYSA-N
Synonym phenyl chloroformate, chloroformic acid phenyl ester, phenyl chlorocarbonate, carbonochloridic acid, phenyl ester, phenoxycarbonyl chloride, formic acid, chloro-, phenyl ester, fenylester kyseliny chlormravenci, phenylchloroformate, unii-6tnd0d6d3y, 6tnd0d6d3y
PubChem CID 15891
IUPAC-Name phenyl carbonochloridate
SMILES ClC(=O)OC1=CC=CC=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Phenyl chloroformate
Schmelzpunkt -38°C
Dichte 1.246
Siedepunkt 188°C to 189°C
Flammpunkt 76°C (169°F)
Brechungsindex 1.511
Menge 100 g
UN-Nummer UN2746
Beilstein 606778
Empfindlichkeit Moisture sensitive
Löslichkeitsinformationen Miscible with N,N-dimethylformamide.
Formelmasse 156.57
Reinheit (%) 99%
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Phenyl chloroformate
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 2
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 3
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Stoffe und Gemische, die gegenüber Metallen korrosiv sind Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1C
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H290-Kann gegenüber Metallen korrosiv sein.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H330-Lebensgefahr bei Einatmen.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H412-Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Contain: Phenyl chloroformate