Learn More
Phenylchlorothionameisensäureester, 98+%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11374314
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Packungsgröße:
1 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11374314 1 g 1 Gramm
11384314 5 g 5 Gramm
11394314 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11374314 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. L00838.03
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 1005-56-7 | C7H5ClOS | 172.63 g/mol
Phenyl chlorothionoformate has been used in stereo directed synthesis of optically active, (-)-mintlactone, synthesis of peptide α-thioesters having a variety of C-terminal amino acids, synthesis of scyllo-inositol derivatives, thionocarbonylation of unprotected thymine nucleosides, preparation of phenoxythiocarbonyl esters of protected ribonucleosides. It is also used as a reagent in the thionocarbonylation of unprotected thymine nucleosides. It forms phenoxythiocarbonyl esters of protected ribonucleosides which can be reduced by tributyltin hydride to deoxyribonucleosides.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Phenylchlorthionformiat wurde in der stereo-gerichteten Synthese von optisch aktivem (-)-Mintlacton, Peptid-Synthese und #945;-Thioestern mit einer Vielzahl von C-terminalen Aminosäuren, Synthese von Scyllo-Inositol-Derivaten, der Thioncarbonylierung von ungeschützten Thyminnucleosiden und der Herstellung von Phenoxythiocarbonyl-Estern geschützter Ribonukleoside verwendet. Es wird auch als Reagenz bei der Thioncarbonylierung von ungeschützten Thyminnucleosiden verwendet. Es bildet Phenoxythiocarbonylester geschützter Ribonukleoside, die durch Tributylzin-Hydrid zu Desoxyribonukleosiden reduziert werden können.
Löslichkeit
Wasserlöslich.
Hinweise
Feuchte- und wärmeempfindlich. Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Von Hitze und Oxidationsmitteln fernhalten. Stabil unter empfohlenen Lagerbedingungen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1005-56-7
Summenformel C7H5ClOS
Molekulargewicht (g/mol) 172.63
MDL-Nummer MFCD00004920
InChI-Schlüssel KOSYAAIZOGNATQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym o-phenyl carbonochloridothioate, phenyl chlorothionoformate, o-phenyl chlorothioformate, phenyl chlorothioformate, phenyl thioxochloroformate, phenyl chlorothionocarbonate, phenoxythiocarbonyl chloride, chlorothioformic acid phenyl ester, o-phenyl chlorothionoformate, o-phenyl chlorothiocarbonate
PubChem CID 70498
SMILES ClC(=S)OC1=CC=CC=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Phenyl chlorothionoformate
Dichte 1.248
Siedepunkt 81°C to 83°C (6 mmHg)
Flammpunkt 81°C (177°F)
Geruch Acrid
Brechungsindex 1.5804
Menge 1 g
UN-Nummer UN3265
Beilstein 774830
Empfindlichkeit Moisture sensitive
Löslichkeitsinformationen Soluble in water.
IUPAC-Name Phenylchlormethanthioat
Formelmasse 172.63
Reinheit (%) ≥98%