Learn More
Phenyldichlorophosphat 99 % Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10113520 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10113520 25 g Glasflasche 25 Gramm
10521554 100 g Glasflasche 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10113520 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 130480250
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 770-12-7 | C6H5Cl2O2P | 210.98 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 770-12-7
Summenformel C6H5Cl2O2P
Molekulargewicht (g/mol) 210.98
MDL-Nummer MFCD00002067
InChI-Schlüssel TXFOLHZMICYNRM-UHFFFAOYSA-N
Synonym phenyl dichlorophosphate, phenyl phosphorodichloridate, dichlorophenoxyphosphine oxide, phosphorodichloridic acid, phenyl ester, phenylphosphoric dichloride, phenyl phosphorodichlorodate, phenoxydichlorophosphine oxide, phenyldichlorophosphate, phenoxyphosphoryl dichloride, phosphoroyl dichloride phenyl ester
PubChem CID 13038
IUPAC-Name Dichlorphosphoryloxybenzol
SMILES C1=CC=C(C=C1)OP(=O)(Cl)Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Phenyl dichlorophosphate
Namenshinweis 99%
Schmelzpunkt -1°C
Farbe Braun bis farblos
Dichte 1.4120g/mL
Siedepunkt 241°C to 243°C
Flammpunkt >110°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 98.5% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel C6H5OP(O)Cl2
Brechungsindex 1.5210 to 1.523
Menge 25 g
Beilstein 06, 179
Fieser 01,847; 11,410; 12,384; 13,240; 15,146
Merck Index 15, 7394
Relative Dichte 1.412
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: decomposes
Formelmasse 210.98
Reinheit (%) 99%
Physikalische Form Flüssigkeit