Learn More
Phenylether, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10183903 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
1 kg
2.5 kg
10 kg
Verpackung:
Glasflasche
Plastikeimer
Packungsgröße:
10 Kilogramm
100 Gramm
2.50 Kilogramm
500 Gramm
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10183903 100 g Glasflasche 100 Gramm
10235420 500 g Glasflasche 500 Gramm
10346920 1 kg Glasflasche -
10627753 2.5 kg Glasflasche 2.50 Kilogramm
11924711 10 kg Plastikeimer 10 Kilogramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 10183903 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 130601000
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 101-84-8 | C12H10O | 170.21 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 101-84-8
Summenformel C12H10O
Molekulargewicht (g/mol) 170.21
MDL-Nummer MFCD00003034
InChI-Schlüssel USIUVYZYUHIAEV-UHFFFAOYSA-N
Synonym diphenyl ether, diphenyl oxide, phenyl ether, oxydibenzene, phenyl oxide, oxybisbenzene, biphenyl oxide, 1,1'-oxydibenzene, benzene, 1,1'-oxybis, oxydiphenyl
PubChem CID 7583
ChEBI CHEBI:39258
IUPAC-Name Phenoxybenzol
SMILES C1=CC=C(C=C1)OC2=CC=CC=C2
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Phenyl ether
Schmelzpunkt 26.0°C to 30.0°C
Dichte 1.0730g/mL
Siedepunkt 259.0°C
Flammpunkt 115°C
Prozentgehaltsbereich 98.5% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel (C6H5)2O
Brechungsindex 1.5795 to 1.5815
Menge 100 g
Beilstein 06,146
Merck Index 15,3357
Relative Dichte 1.073
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in alcohol,benzene,ether and,glacial acetic acid
Viskosität 3.4909 mPa.s (28°C)
Formelmasse 170.21
Reinheit (%) 99%