Learn More
Alfa Aesar™ Phenylmethacrylat, 95 %, stab.
Artikelnummer. 11358535
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11358535 25 g 25 Gramm
11348535 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11358535 Lieferant Alfa Aesar™ Lieferanten-Nr. L11978.14
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Anwendungen
Phenylmethacrylat wird als Duroplast-Acrylharz, Faser-Schlichtmittel und Komonomere der Harzlinse verwendet.
Löslichkeit
Nicht mischbar oder schwer mit Wasser zu mischen.
Hinweise
Halten Sie den Behälter dicht verschlossen. Kühl und trocken in einem gut versiegelten Behälter lagern. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln. Empfindlich gegenüber Licht.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 2177-70-0
Summenformel C10H10O2
Molekulargewicht (g/mol) 162.188
MDL-Nummer MFCD00048117
InChI-Schlüssel QIWKUEJZZCOPFV-UHFFFAOYSA-N
Synonym phenyl methacrylate, phenylmethacrylate, methacrylic acid, phenyl ester, 2-propenoic acid, 2-methyl-, phenyl ester, acmc-20ajx1, phenyl 2-methylacrylate #, methacrylic acid phenyl ester, phenyl methacrylate stabilized with bht
PubChem CID 75121
IUPAC-Name Phenyl2-methylprop-2-enoat
SMILES CC(=C)C(=O)OC1=CC=CC=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Phenyl methacrylate
Namenshinweis stabilized
Dichte 1.052
Siedepunkt 115°C to 116°C (10 mmHg)
Flammpunkt 60°C (140°F)
Brechungsindex 1.515
Menge 25 g
UN-Nummer UN3272
Beilstein 1907503
Empfindlichkeit Light sensitive
Löslichkeitsinformationen Not miscible or difficult to mix with water.
Formelmasse 162.19
Reinheit (%) 95%