Learn More
Phenyl-Pentanoat, TRC
Artikelnummer. 30428604
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
2.5 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
30428604 1 g
30417966 5 g
30416558 2.5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30428604 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCP3078861G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 08-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 20115-23-5
Summenformel C11 H14 O2
Molekulargewicht (g/mol) 178.228
IUPAC-Name Phenylpentanoat
SMILES CCCCC(=O)Oc1ccccc1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Phenyl Pentanoate
Menge 1 g
InChI-Formel InChI=1S/C11H14O2/c1-2-3-9-11(12)13-10-7-5-4-6-8-10/h4-8H,2-3,9H2,1H3
Formelmasse 178.099