Learn More
Phenylphosphordiamidat, 98+%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11420064
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
250 g
Packungsgröße:
10 Gramm
250 Gramm
50 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11420064 50 g 50 Gramm
11410064 10 g 10 Gramm
11430064 250 g 250 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11420064 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A13562.18
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 29-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 7450-69-3 | C6H9N2O2P | 172.124 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7450-69-3
Summenformel C6H9N2O2P
Molekulargewicht (g/mol) 172.124
MDL-Nummer MFCD00014767
InChI-Schlüssel AYRRNFHDJUXLEQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym phenyl phosphorodiamidate, phenylphosphorodiamidate, phenyl diamidophosphate, phosphorodiamidic acid, phenyl ester, diaminophosphoryl oxy benzene, phenylphosphorodiamidat, phosphoric phenyl ester diamide, phenyl phosphordiamidate, phenyl diamidophosphate #, diaminophenoxyphosphino-1-one
PubChem CID 81954
IUPAC-Name diaminophosphoryloxybenzol
SMILES C1=CC=C(C=C1)OP(=O)(N)N
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Phenyl phosphorodiamidate
Schmelzpunkt 180°C to 185°C
Menge 50 g
Beilstein 608629
Empfindlichkeit Air and light sensitive
Formelmasse 172.12
Reinheit (%) ≥98%