Learn More
Phenylsulfon, 97%
Artikelnummer. 10715611 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
250 g
1 kg
Verpackung:
Glasflasche
Kunststoffflasche
Packungsgröße:
1 Kilogramm
250 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10715611 250 g Kunststoffflasche 250 Gramm
10705611 5 g Glasflasche -
10061350 1 kg Kunststoffflasche 1 Kilogramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10715611 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 130962500
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 25-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 127-63-9 | C₁₂H₁₀O₂S | 218,27 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 127-63-9
Summenformel C12H10O2S
Molekulargewicht (g/mol) 218.27
MDL-Nummer MFCD00007548
InChI-Schlüssel KZTYYGOKRVBIMI-UHFFFAOYSA-N
Synonym diphenyl sulfone, phenyl sulfone, sulfonyldibenzene, diphenylsulfone, sulfobenzide, diphenyl sulphone, benzene, 1,1'-sulfonylbis, sulfone, diphenyl, 1,1'-sulfonyldibenzene, phenyl sulphone
PubChem CID 31386
ChEBI CHEBI:78360
SMILES O=S(=O)(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Phenyl sulfone
Namenshinweis 97%
Schmelzpunkt 125.0°C to 129.0°C
Farbe Weiß
Siedepunkt 379.0°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Kunststoffflasche
Strukturformel (C6H5)2SO2
Menge 250 g
Beilstein 06, 300
Merck Index 15, 3372
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: insoluble. Other solubilities: slightly soluble in boiling water,soluble in hot alcohol and benzene
IUPAC-Name (Benzolsulfonyl)benzol
Formelmasse 218.28
Reinheit (%) 97%
Physikalische Form Kristallpulver
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Phenyl sulfone
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 2
Gefahrenhinweis
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H411-Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
Sicherheitshinweis
  • P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.
  • P273-Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
  • P391-Verschüttete Mengen aufnehmen.
  • P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
RUO– Nur für Forschungszwecke