Learn More
Phenyltrans-beta-styrylsulfon, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11448487
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11448487 5 g 5 Gramm
11438487 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11448487 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A18556.06
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 20-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 16212-06-9 | C14H12O2S | 244.308 g/mol
Phenyl trans-beta-styryl sulfone is used as a building block for proteomics research.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Phenyltrans-beta-Styrylsulfon wird als Baustein für die Proteomikforschung eingesetzt.
Hinweise
Halten Sie den Behälter dicht verschlossen. Kühl und trocken in einem gut versiegelten Behälter lagern. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 16212-06-9
Summenformel C14H12O2S
Molekulargewicht (g/mol) 244.308
MDL-Nummer MFCD00159177
InChI-Schlüssel DNMCCXFLTURVLK-VAWYXSNFSA-N
Synonym phenyl trans-styryl sulfone, phenyl styryl sulfone, sulfone, phenyl styryl, phenyl trans-styryl sulphone, phenyl 2-phenylvinyl sulfone, benzene, 2-phenylethenyl sulfonyl, e-2-benzenesulfonyl ethenyl benzene, 1e-2-phenylvinyl sulfonyl benzene, styrylsulfonylbenzene, e-2-phenylethenyl sulphonylbenzene
PubChem CID 736143
IUPAC-Name [(E)-2-(benzolsulfonyl)ethenyl]benzol
SMILES C1=CC=C(C=C1)C=CS(=O)(=O)C2=CC=CC=C2
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Phenyl trans-beta-styryl sulfone
Schmelzpunkt 74°C to 76°C
Menge 5 g
Formelmasse 244.32
Reinheit (%) 98%