Learn More
Phenyltrifluoracetat, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11419217
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. 11419217
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar B21304.06
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
CAS: 500-73-2 | C8H5F3O2 | 190.121 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 500-73-2
Summenformel C8H5F3O2
Molekulargewicht (g/mol) 190.121
MDL-Nummer MFCD00039232
InChI-Schlüssel DVCMYAIUSOSIQP-UHFFFAOYSA-N
Synonym phenyl trifluoroacetate, acetic acid, trifluoro-, phenyl ester, acetic acid, 2,2,2-trifluoro-, phenyl ester, trifluoroacetic acid phenyl ester, phenyltrifluoroacetate, acmc-209kjz, dvcmyaiusosiqp-uhfffaoysa
PubChem CID 68143
IUPAC-Name Phenyl-2,2,2-trifluoracetat
SMILES C1=CC=C(C=C1)OC(=O)C(F)(F)F
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Phenyl trifluoroacetate
Dichte 1.276
Siedepunkt 146°C to 147°C
Flammpunkt 52°C (127°F)
Brechungsindex 1.423
Menge 5 g
UN-Nummer UN3272
Empfindlichkeit Moisture sensitive
Formelmasse 190.12
Reinheit (%) 98%