Learn More
Phenyltrifluoracetat, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Phenyl trifluoroacetate |
| Dichte | 1.276 |
| Siedepunkt | 146°C to 147°C |
| Flammpunkt | 52°C (127°F) |
| Brechungsindex | 1.423 |
| Menge | 25 g |
| UN-Nummer | UN3272 |
| Empfindlichkeit | Moisture sensitive |
| Formelmasse | 190.12 |
| Reinheit (%) | 98% |