Learn More
Phenylvinylsulfon, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15573429 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Packungsgröße:
1 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15573429 1 g 1 Gramm
10716832 5 g 5 Gramm
15565056 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15573429 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 221250010
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 5535-48-8 | C8H8O2S | 168.21 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 5535-48-8
Summenformel C8H8O2S
Molekulargewicht (g/mol) 168.21
MDL-Nummer MFCD00007554
InChI-Schlüssel UJTPZISIAWDGFF-UHFFFAOYSA-N
Synonym phenyl vinyl sulfone, vinylsulfonyl benzene, ethenesulfonyl benzene, benzene, ethenylsulfonyl, sulfone, phenyl vinyl, vinylsulfonylbenzene, phenyl vinyl sulphone, ethenylsulfonyl benzene, ethenesulfonyl-benzene, phenyl-vinylsulfon
PubChem CID 79664
IUPAC-Name ethenylsulfonylbenzol
SMILES C=CS(=O)(=O)C1=CC=CC=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Phenyl vinyl sulfone
Schmelzpunkt 66.0°C to 70.0°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 97.5% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel C6H5SO2CH=CH2
Menge 1 g
Fieser 10,315; 13,335
Merck Index 15,7431
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: slightly soluble.
Formelmasse 168.21
Reinheit (%) 98%
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Phenyl vinyl sulphone
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Sensibilisierung der Haut Kategorie 1
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H317-Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Contain: Phenyl vinyl sulphone