Learn More
Phenylvinylsulfon, 99+ %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11472527
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Packungsgröße:
1 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11472527 25 g 25 Gramm
11452527 1 g 1 Gramm
11462527 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11472527 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A14794.14
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 16-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 5535-48-8 | C8H8O2S | 168.21 g/mol
Phenyl vinyl sulfone is used as building blocks in the synthesis of a number of organic substances, participate in polymerization reactions, nucleophilic addition reaction, and in cycloaddition reactions. It is also used in the used in the synthesis of reactive dyes, synthesis of textile fibers, in particular cellulose fibers such as cotton and linen. Other applications in the field of medicine includes as powerful inhibitors of certain enzymatic processes. It is an important raw material and intermediate used in organic synthesis, pharmaceuticals, agrochemicals and dye stuff.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Pheny-lvinylsulfon dient als Baustein bei der Synthese einer Reihe organischer Substanzen und ist Teil von Polymerisationsreaktionen, nukleophilen Additionsreaktionen und Cycloadditionen. Es wird auch bei der Synthese von Reaktivfarbstoffen und von Textilfasern, insbesondere Zellulosefasern wie Baumwolle und Leinen, verwendet. Ein weiterer medizinischer Anwendungsbereich ist als starker Inhibitor bestimmter enzymatischer Prozesse. Es ist ein wichtiger Rohstoff und ein Zwischenprodukt bei der organischen Synthese sowie in Pharmazeutika, Agrochemikalien und Farbstoffen.
Löslichkeit
Es ist in den meisten gängigen organischen Lösungsmitteln löslich.
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Stabil unter empfohlenen Lagerbedingungen. Von starken Oxidationsmitteln fernhalten.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 5535-48-8
Summenformel C8H8O2S
Molekulargewicht (g/mol) 168.21
MDL-Nummer MFCD00007554
InChI-Schlüssel UJTPZISIAWDGFF-UHFFFAOYSA-N
Synonym phenyl vinyl sulfone, vinylsulfonyl benzene, ethenesulfonyl benzene, benzene, ethenylsulfonyl, sulfone, phenyl vinyl, vinylsulfonylbenzene, phenyl vinyl sulphone, ethenylsulfonyl benzene, ethenesulfonyl-benzene, phenyl-vinylsulfon
PubChem CID 79664
IUPAC-Name ethenylsulfonylbenzol
SMILES C=CS(=O)(=O)C1=CC=CC=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Phenyl vinyl sulfone
Schmelzpunkt 67°C to 71°C
Menge 25 g
Beilstein 1906894
Löslichkeitsinformationen It is soluble in most common organic solvents.
Formelmasse 168.22
Reinheit (%) ≥99%